Tlačiť
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Carboxymethyl)-2-(2-pentenyl)cyclopentanone, 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid
BIJ0379-100MG BIJ0379-250MG
APOSBIJ0379-100MGEA 46.47 EUR
APOSBIJ0379-100MG APOSBIJ0379-250MG
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₁₈O₃
Mw: 210.27 g/mol
Hustota: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 221682-41-3