Tlačiť
Imipenem monohydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
BII5001-100MG BII5001-10MG BII5001-1G
APOSBII5001-100MGEA 63.29 EUR
APOSBII5001-100MG APOSBII5001-10MG APOSBII5001-1G
Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrate
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Mw: 317.36 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09753321
Číslo CAS: 74431-23-5
EINECS: 264-734-5