Tlačiť
3-Iodo-L-tyrosine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 69.8 EUR
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Vzorec: C₉H₁₀INO₃
Teplota tavenia: 196…198 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002608
Číslo CAS: 70-78-0