Tlačiť
Hematoxylin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 82.92 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hematoxylin
Hematoxylin
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
Mw: 302.28 g/mol
Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078111
Číslo CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3