bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
BIH1003-100MG
BIH1003-1G
BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA
208.29
EUR
APOSBIH1003-100MG
APOSBIH1003-1G
APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Vzorec:
C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O Mw: 533.88 g/mol (anhy) Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00012679 Číslo CAS: 23491-45-4 EINECS: 245-690-6 |