Tlačiť
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
BIH1003-100MG BIH1003-1G BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA 208.29 EUR
APOSBIH1003-100MG APOSBIH1003-1G APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Vzorec: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
Mw: 533.88 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012679
Číslo CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6