Tlačiť
L(+)-Histidin ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
BIH0710-100G BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA 24.95 EUR
APOSBIH0710-100G APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidin ≥99%
L(+)-Histidin
USP, Pyrogen free
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 282 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064315
Číslo CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3