Tlačiť
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIG5011-10G BIG5011-1G
APOSBIG5011-10GEA 916.57 EUR
APOSBIG5011-10G APOSBIG5011-1G
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Stable alternative to disodium salt.
Vzorec: C₆H₁₂NaO₉P
Teplota tavenia: 204 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006611
Číslo CAS: 54010-71-8
EINECS: 258-921-0