Tlačiť
D(+)-Galactosamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 24.95 EUR
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₅
Teplota tavenia: 172…180 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00135830
Číslo CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1