Tlačiť
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIG4301-1G BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA 66.59 EUR
APOSBIG4301-1G APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Vzorec: C₆H₁₁Na₂O₉P
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00136037
Číslo CAS: 3671-99-6
EINECS: 222-938-1