Tlačiť
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIG4005-1G BIG4005-250MG BIG4005-500MG
APOSBIG4005-1GEA 124.75 EUR
APOSBIG4005-1G APOSBIG4005-250MG APOSBIG4005-500MG
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03410297
Číslo CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7