Tlačiť
Guanosine ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 91.46 EUR
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosine ≥98%
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010182
Číslo CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III