Tlačiť
D-Glucoronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 340.48 EUR
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₇
Mw: 194.139 g/mol
Teplota tavenia: 158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00166981
Číslo CAS: 6556-12-3