Tlačiť
Glycin 99
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 74.9 EUR
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glycin 99
Glycin
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Vzorec: NH₂CH₂COOH
Mw: 75.07
Teplota varu: 181
Teplota tavenia: 240…245 °C (rozkl.)
Hustota: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008131
Číslo CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable