Tlačiť
G418 disulfát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0175-1G BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA 36.45 EUR
APOSBIG0175-1G APOSBIG0175-5G
G418 disulfát
G418 disulfát
Aminoglycoside antibiotic.
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Mw: 692.72
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00058314
Číslo CAS: 108321-42-2