Tlačiť
D(+)-Glukóza, anhydrous
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIFS0119-1KG BIFS0119-2.5KG BIFS0119-500G
APOSBIFS0119-1KGEA 32.77 EUR
APOSBIFS0119-1KG APOSBIFS0119-2.5KG APOSBIFS0119-500G
D(+)-Glukóza, anhydrous
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Teplota tavenia: 153…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148912
Číslo CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1