Tlačiť
Isoliquiritigenin ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 2',4,4'-Trihydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
BIFK0057-100MG BIFK0057-10MG BIFK0057-250MG
APOSBIFK0057-100MGEA 158.04 EUR
APOSBIFK0057-100MG APOSBIFK0057-10MG APOSBIFK0057-250MG
Isoliquiritigenin ≥99%
Isoliquiritigenin
Isoliquiritigenin is a licorice chalconoid, a type of natural phenol. It is a soluble guanylyl cyclase activator that possesses antitumor activity.
  • Protein
Vzorec: C₁₅H₁₂O₄
Teplota tavenia: 207…210 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075907
Číslo CAS: 961-29-5