Isoliquiritigenin ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 2',4,4'-Trihydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
BIFK0057-100MG
BIFK0057-10MG
BIFK0057-250MG
APOSBIFK0057-100MGEA
158.04
EUR
APOSBIFK0057-100MG
APOSBIFK0057-10MG
APOSBIFK0057-250MG
Isoliquiritigenin ≥99%
Isoliquiritigenin
Isoliquiritigenin is a licorice chalconoid, a type of natural phenol. It is a soluble guanylyl cyclase activator that possesses antitumor activity.
- Protein
Vzorec:
C₁₅H₁₂O₄ Teplota tavenia: 207…210 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00075907 Číslo CAS: 961-29-5 |