Tlačiť
Vincristine sulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIFK0048-100MG BIFK0048-10MG BIFK0048-50MG
APOSBIFK0048-100MGEA 447.83 EUR
APOSBIFK0048-100MG APOSBIFK0048-10MG APOSBIFK0048-50MG
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Vincristine is a mitotic inhibitor.
Vzorec: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Mw: 923.04 g/mol
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00084729
Číslo CAS: 2068-78-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 II