Tlačiť
Selumetinib free base 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-((4-Bromo-2-chlorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide, AZD6244
BIFK0041-100MG BIFK0041-50MG BIFK0041-500MG
APOSBIFK0041-100MGEA 141.8 EUR
APOSBIFK0041-100MG APOSBIFK0041-50MG APOSBIFK0041-500MG
Selumetinib free base 98%
Selumetinib
Vzorec: C₁₇H₁₅BrClFN₄O₃
Mw: 457.7 g/mol
Teplota tavenia: 208…214 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11977472
Číslo CAS: 606143-52-6