Tlačiť
PIK75 ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N'-((6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-N,2-dimethyl-5-nitrobenzenesulphonohydrazide hydrochloride, PIK 75, (E)-N'-((6-bromoH-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-N,2-dimethyl-5-nitrobenzenesulphonohydrazide hydrochloride, PIK-75 HCl, PIK75 Hydrochloride, PIK 75 Hydrochloride
BIFK0038-25MG BIFK0038-50MG
APOSBIFK0038-25MGEA 64.89 EUR
APOSBIFK0038-25MG APOSBIFK0038-50MG
PIK75 ≥99%
PIK75
Vzorec: C₁₆H₁₅BrClN₅O₄S
Mw: 488.74 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD12546130
Číslo CAS: 372196-77-5