Tlačiť
Imatinib mesylate ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIFK0026-1G BIFK0026-5G BIFK0026-250MG
APOSBIFK0026-1GEA 132.77 EUR
APOSBIFK0026-1G APOSBIFK0026-5G APOSBIFK0026-250MG
Imatinib mesylate ≥99%
Imatinib mesylate
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Vzorec: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
Teplota tavenia: 203…224 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04307699
Číslo CAS: 220127-57-1