Imatinib ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIFK0025-10G
BIFK0025-1G
BIFK0025-5G
APOSBIFK0025-10GEA
282.79
EUR
APOSBIFK0025-10G
APOSBIFK0025-1G
APOSBIFK0025-5G
Imatinib ≥99%
Imatinib
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Vzorec:
C₂₉H₃₁N₇O Teplota tavenia: 209…221 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD05662257 Číslo CAS: 152459-95-5 |