Tlačiť
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Erlotinib Hydrochloride
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG BIFK0020-5G
APOSBIFK0020-1GEA 119.37 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG APOSBIFK0020-5G
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Mw: 429.901 g/mol
Teplota tavenia: 215…227 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD07781272
Číslo CAS: 183319-69-9