Tlačiť
Rolipram ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one, 4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone
BIFK0003-100MG BIFK0003-250MG
APOSBIFK0003-100MGEA 142 EUR
APOSBIFK0003-100MG APOSBIFK0003-250MG
Rolipram ≥99%
Rolipram
Rolipram has two enantiomeric forms, R(-) and S(+).  This product is the racemic mixture of the two enantiomers.
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00270906
Číslo CAS: 61413-54-5