Tlačiť
Fusidic acid free acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIF6400-1G BIF6400-500MG BIF6400-5G
APOSBIF6400-1GEA 113.12 EUR
APOSBIF6400-1G APOSBIF6400-500MG APOSBIF6400-5G
Fusidic acid free acid
Fusidic acid
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Vzorec: C₃₁H₄₈O₆
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00865135
Číslo CAS: 6990-06-3
EINECS: 230-256-0