Tlačiť
Fasudil hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(1-Homopiperazinyl)sulphonylisoquinoline Hydrochloride, 1-(5-Isoquinolinesulphonyl)homopiperazine Hydrochloride, Fasudil HCl, 5-((1,4-Diazepan-1-yl)sulphonyl)isoquinoline hydrochloride
BIF105-1G BIF105-250MG
APOSBIF105-1GEA 175.29 EUR
APOSBIF105-1G APOSBIF105-250MG
Fasudil hydrochloride
Fasudil hydrochloride
Kinase Inhibitor.
Vzorec: C₁₄H₁₇N₃O₂S
Teplota tavenia: 222 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00943198
Číslo CAS: 105628-07-7