Tlačiť
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 166.06 EUR
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Vzorec: C₃₁H₃₆N₂O₆
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01862894
Číslo CAS: 333973-51-6