Tlačiť
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 119.53 EUR
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₁₀H₅NaO₅S
Teplota tavenia: 289 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001700
Číslo CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9