Tlačiť
5-Fluorouracil
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIF0123-25G
APOSBIF0123-25GEA 79.82 EUR
APOSBIF0123-25G
5-Fluorouracil
5-Fluorouracil
This pyrimidine analogue, is an antineoplastic agent.
Vzorec: C₄H₃FN₂O₂
Teplota varu: 190…200 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 282…286 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006018
Číslo CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III