Tlačiť
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
BIE1308-100G BIE1308-500G BIE1308-1KG
APOSBIE1308-100GEA 29.84 EUR
APOSBIE1308-100G APOSBIE1308-500G APOSBIE1308-1KG
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
EDAC is a water soluble condensing reagent.
Vzorec: C₈H₁₇N₃·HCl
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012503
Číslo CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2