Tlačiť
EDTA ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 81.83 EUR
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA ≥99%
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
Teplota tavenia: 245 °C (rozkl.)
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003541
Číslo CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4