Tlačiť
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 43.26 EUR
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Mw: 416.2
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150026
Číslo CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544