Tlačiť
Digitonin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BID3301-1G BID3301-500MG BID3301-250MG
APOSBID3301-1GEA 183.31 EUR
APOSBID3301-1G APOSBID3301-500MG APOSBID3301-250MG
Digitonin
Digitonin
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Vzorec: C₅₆H₉₂O₂₉
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077729
Číslo CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
OSN: 3462
ADR: 6.1,III