Tlačiť
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BID2165-10G BID2165-1G BID2165-5G
APOSBID2165-10GEA 253.51 EUR
APOSBID2165-10G APOSBID2165-1G APOSBID2165-5G
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec: C₁₈H₁₆N₅BrS
Teplota tavenia: 195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011964
Číslo CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5