Tlačiť
2'-Deoxyadenosine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
BID1006-10G BID1006-25G BID1006-50G
APOSBID1006-10GEA 34.85 EUR
APOSBID1006-10G APOSBID1006-25G APOSBID1006-50G
2'-Deoxyadenosine
2'-Deoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃
Mw: 251.24 g/mol
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00056003
Číslo CAS: 958-09-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III