Tlačiť
Dicamba
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BID0159-1G BID0159-25G BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA 24.95 EUR
APOSBID0159-1G APOSBID0159-25G APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₃
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055283
Číslo CAS: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6