Tlačiť
Doxorubicin hydrochloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Doxorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
BID0120-100MG BID0120-1G BID0120-250MG
APOSBID0120-100MGEA 113.12 EUR
APOSBID0120-100MG APOSBID0120-1G APOSBID0120-250MG
Doxorubicin hydrochloride 99%
Doxorubicin hydrochloride
Inhibitor of RNA synthesis.
Vzorec: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
Teplota tavenia: 216 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077757
Číslo CAS: 25316-40-9
EINECS: 246-818-3