Tlačiť
1,4-Diacryloylpiperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
BICL800-10G BICL800-5G
APOSBICL800-10GEA 407.14 EUR
APOSBICL800-10G APOSBICL800-5G
1,4-Diacryloylpiperazine
1,4-Diacryloylpiperazine
PDA is a superior crosslinker for Page Gels, gives a reduction of silver stain background while increasing thephysical strength and giving improved electrophoratic separations.
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Teplota tavenia: 91,5…93.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077661
Číslo CAS: 6342-17-2