Tlačiť
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-β-D-galactopyranoside
BICL5067-1G BICL5067-2G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 448.46 EUR
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-2G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Vzorec: C₂₀H₂₂O₇
Mw: 374.39 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 176299-96-0