Tlačiť
N-Acetylneuraminic acid methyl ester 97% min
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonate, (2S,4S,5R,6R)-Methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
BICL4322-1G BICL4322-5G
APOSBICL4322-1GEA 63.29 EUR
APOSBICL4322-1G APOSBICL4322-5G
N-Acetylneuraminic acid methyl ester 97% min
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₉
Mw: 323.30 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276447
Číslo CAS: 22900-11-4