Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
BICL4238-1G
BICL4238-250MG
BICL4238-500MG
APOSBICL4238-1GEA
1364.31
EUR
APOSBICL4238-1G
APOSBICL4238-250MG
APOSBICL4238-500MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Vzorec:
C₂₇H₄₅O₄S·Na Mw: 488.7 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00079091 Číslo CAS: 2864-50-8 |