Tlačiť
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 270.76 EUR
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Vzorec: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Teplota tavenia: 150 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11112189
Číslo CAS: 92052-29-4