Tlačiť
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Miglustat HCl, (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol hydrochloride
BICL4039-10MG BICL4039-25MG BICL4039-5MG
APOSBICL4039-10MGEA 462.25 EUR
APOSBICL4039-10MG APOSBICL4039-25MG APOSBICL4039-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₄·HCl
Mw: 255.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00269940
Číslo CAS: 210110-90-0