Tlačiť
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Azidoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
BICL4024-1G BICL4024-2G BICL4024-500MG
APOSBICL4024-1GEA 573.2 EUR
APOSBICL4024-1G APOSBICL4024-2G APOSBICL4024-500MG
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside 99% min
2-Azidoethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
Teplota tavenia: 114…115 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 140428-81-5