Tlačiť
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: MBS
BICL202-100MG BICL202-250MG
APOSBICL202-100MGEA 24.95 EUR
APOSBICL202-100MG APOSBICL202-250MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Primary amine reactive -Sulphhydryl reactive. Protein conjugation Hapten carrier Protein conjugation
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₆
Teplota tavenia: 175…177 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005514
Číslo CAS: 58626-38-3