Tlačiť
Cysteaminium chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 69.8 EUR
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminium chloride 99%
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Teplota tavenia: 66…68 °C
Hustota: 0,75 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012904
Číslo CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
OSN: 3335
ADR: 9,III