Tlačiť
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
BIC1469-100G BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA 99.48 EUR
APOSBIC1469-100G APOSBIC1469-500G
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
  • Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Vzorec: C₉H₁₉NO₄S
Teplota tavenia: 270…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041778
Číslo CAS: 73463-39-5