CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
BIC1469-100G
BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA
99.48
EUR
APOSBIC1469-100G
APOSBIC1469-500G
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
- Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Vzorec:
C₉H₁₉NO₄S Teplota tavenia: 270…274 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041778 Číslo CAS: 73463-39-5 |