Tlačiť
L(+)-Citrulline 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIC1342-25G BIC1342-100G
APOSBIC1342-25GEA 24.95 EUR
APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-100G
L(+)-Citrulline 99+%
L(+)-Citrulline
Vzorec: C₆H₁₃N₃O₃
Teplota tavenia: 212…214 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064397
Číslo CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6