Tlačiť
Cefoperazone sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cefoneg, Cefosint
BIC1033-25G BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA 307.23 EUR
APOSBIC1033-25G APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Vzorec: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
Mw: 667.648 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07793331
Číslo CAS: 62893-20-3