Tlačiť
Cytochalasin E
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC1017-10MG BIC1017-1MG BIC1017-5MG
APOSBIC1017-10MGEA 827.96 EUR
APOSBIC1017-10MG APOSBIC1017-1MG APOSBIC1017-5MG
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Vzorec: C₂₈H₃₃NO₇
Mw: 495.57
Teplota tavenia: 206 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7
OSN: 1544
ADR: 6.1 II