Tlačiť
Cytochalasin C
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC1015-1MG BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA 274.38 EUR
APOSBIC1015-1MG APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Vzorec: C₃₀H₃₇NO₆
Mw: 507.63
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066080
Číslo CAS: 22144-76-9
OSN: 1544
ADR: 6.1 II